850330P
Avanti
11:0 PC
1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
PC(11:0/11:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850330P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850330P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850330P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C30H60NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-29(32)36-26-28(27-38-40(34,35)37-25-24-31(3,4)5)39-30(33)23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h28H,6-27H2,1-5H3
chave InChI
XCCDCYFQYUARAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)