850325C
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850325C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850325C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325C
concentração
10 mg/mL (850325C-25mg)
25 mg/mL (850325C-200mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
chave InChI
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn