Documentos Principais
841148C
Avanti
Soy PG
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (841148C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841148C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
concentração
10 mg/mL (841148C-25mg)
25 mg/mL (841148C-200mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
chave InChI
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Descrição geral
Soy PG is a mixture of phosphatidylglycerol (PG) with a high proportion of polyunsaturated fatty acids.
Aplicação
Soy PG has been used for lipid-protein overlay screen assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Soy PG prevents keratinocyte proliferation and is used to treat psoriasis.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Soy phosphatidylglycerol reduces inflammation in a contact irritant ear edema mouse model in vivo
Xie D, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 366(1) (2018)
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(1), 347-347 (2018)