840862P
Avanti
18:0-18:2 PA
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (840862P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840862P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,37H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t37-;/m1./s1
chave InChI
QCCKEVYCMGRONT-ZNKFQGFOSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3