Documentos Principais
840529C
Avanti
16:0-18:1 DG glucose
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-3-(ß-D-glucosyl)-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H80O10
Número CAS:
Peso molecular:
757.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
pkg of 1 x 5mg; 1 mL (840529C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)