Documentos Principais
840528P
Avanti
BbGL-2
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-palmitoyl-3-(α-D-galactosyl)-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H80O10
Número CAS:
Peso molecular:
757.09
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840528P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)