840064C
Avanti
18:0-20:4 PS
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SAPS; PS(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110673
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840064C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840064C
concentração
10 mg/mL (840064C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,40-41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t40-,41+;/m1./s1
chave InChI
PKENGTIYXZLXFZ-PTPAXTOESA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)