Documentos Principais
810336C
Avanti
18:1 Cy5.5 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C81H122ClN4O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1362.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810336C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810336C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
concentração
1 mg/mL (810336C-1mg)
1 mg/mL (810336C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
18:1 Cy5.5 PE is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5.5 and dioleoyl-sn-glycerol. Cy5.5 PE is a fluorescent dye.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)