810332C
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Polar Lipids 810332C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810332C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810332C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810332C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 810332C
concentração
1 mg/mL (810332C-10mg)
1 mg/mL (810332C-1mg)
1 mg/mL (810332C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to spike human serum
- to prepare concentrated lipid mix, PC:PE:fluoPE to assess basal binding properties and PC:PE:fluoPE:PIP to assess specific binding properties of the protein to each phosphoinositides (PIP)
- to prepare the large unilamellar vesicles (LUVs)
- in the preparation of fluorescent phosphoinositide?containing liposomes
- for fluorescent labeling of total lipids to the initial liposome formulation mixture
- in the formulation of pegylated magneto-liposomes (MLs) and transferrin (Tf) embedding
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3