Key Documents
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
Sinônimo(s):
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H70N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
747.06
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC