Documentos Principais
810212C
Avanti
C6-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
Sinônimo(s):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphinganine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H51N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
577.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810212C-50ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
concentração
0.05 mg/mL (810212C-50ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
chave InChI
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
Descrição geral
C6-Sphinganine, also called as C6-dihydrosphingosine, is a common sphingoid base in phospholipids with C6 acyl chain. C6-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810212C-50ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)