Documentos Principais
810162P
Avanti
14:0-12:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810162P, powder
Sinônimo(s):
1-myristoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H68N5O13P
Número CAS:
Peso molecular:
833.95
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810162P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810162P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
NBD PG is a fluorophore having fluorescent 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) label attached to phosphatidylglycerol (PG). PG is the second most abundant surfactant phospholipid.
Ações bioquímicas/fisiológicas
7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) labeled fluorescence lipids are used to study the organization of membranes, micelles and reverse micelles. Phosphatidylglycerol (PG) is involved in alveolar stability and plays a vital role in the regulation of innate immune response.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810162P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)