810151P
Avanti
14:0-06:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810151P, powder
Sinônimo(s):
1-myristoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H52N5O11P
Número CAS:
Peso molecular:
701.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810151P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810151P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescently labeled lipid localized at the membrane interface. The molecule contains fluorescent NBD label attached to the headgroup of phosphatidylethanolamine. Phosphoethanolamine is the second most abundant, metabolically related aminophospholipid, mostly enriched in brain.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphoethanolamine of cardiac myocytes minimizes the cell damage after ischemia. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) aids is monitoring the Red edge excitation shift (REES) effects with the unique motional and dielectric properties it possesses.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810151P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Application of NBD-labeled lipids in membrane and cell biology
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)