810120C
Avanti
18:0 PEG2000 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810120C
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[poly(ethylene glycol)2000-N′-carboxyfluorescein] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810120C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (810120C-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810120C
concentração
0.5 mg/mL (810120C-500ug)
1 mg/mL (810120C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in in vitro release assays from nanoemulsion (NE)
- for the labeling PEGylated LPD (liposome-polycation-DNA) for size exclusion chromatography studies
- as a fluorescent probe to monitor shape transformation in giant vesicles
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)