Documentos Principais
792458C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2- palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
760.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform
tipo de lipídio
phospholipids
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792458C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)