790427C
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
Sinônimo(s):
1,2-dihexanoyl-d22-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (790427C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
concentração
10 mg/mL (790427C-10mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as bicelles for lipid in HN-HN nuclear overhauser enhancement (NOE) detection
- as an internal standard in residual algal suspension for liquid chromatography-mass spectrometry analysis (LC-MS/MS)
- to produce bicelles to investigate C-peptide and membrane interaction by diffusion nuclear magnetic resonance (NMR) and 2D total correlation spectroscopy (TOCSY)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)