Key Documents
700362O
Avanti
(E,E,E)-Geranylgeraniol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O
Peso molecular:
290.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
oil
embalagem
pkg of 1 x 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3