Documentos Principais
700355P
Avanti
Ent-Androstenediol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Androst-5-ene-3,17-diol, (3α,8α,9β,10α,13α,14β,17α)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30O2
Peso molecular:
290.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg ((700355P-1MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700355P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)