700002P
Avanti
F7-Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
25,26,26,26,27,27,27-heptafluorocholesterol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700002P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H39F7O/c1-16(5-4-12-25(28,26(29,30)31)27(32,33)34)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(35)10-13-23(17,2)22(19)11-14-24(20,21)3/h6,16,18-22,35H,4-5,7-15H2,1-3H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
DUAIJEYNEJQOCE-OLSVQSNTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of liposomes for DNA delivery studies
- to investigate its rescue functionality in hedgehog signaling in sterol-depleted cells
- in preparation of monolayers for pressure and area isotherms studies