Documentos Principais
330832L
Avanti
Lyso PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Lyso PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330832L-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)