Documentos Principais
330722C
Avanti
15:0-18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H68O5
Número CAS:
Peso molecular:
580.92
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34(32-37)33-40-35(38)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,37H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-/t34-/m0/s1
chave InChI
GWAPRYUVSHVZHN-PDGPHRJUSA-N
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330722C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)