Documentos Principais
181131C
Avanti
Sunflower PG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
(Sunflower)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (181131C-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL
densidade
1.49 g/cm3
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
chave InChI
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181131C-25MG)
Nota de análise
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)