Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
Holds 1 x 250 mL flask
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000633
L × A × P
90 mm × 35 mm × 79 mm
Descrição geral
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Características e benefícios
- Holds 1 x 250 mL flask
- Hole diameter: 86 mm
- Hole depth: 31.5 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)