Z765341
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size S
Sinônimo(s):
Nitrile gloves, Ultraform gloves, disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue nitrile
tamanho
S
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
embalagem
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
fabricante/nome comercial
Microflex UF-524-S
C × espessura
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Descrição geral
You have to feel how this feels for yourself.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z765341-10X300EA | 4061833018811 |
Z765341-300EA | 4061833018828 |