Documentos Principais
Z760293
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 110 V AC
Sinônimo(s):
moisture meters
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
fabricante/nome comercial
Ohaus® MB23 US
capacidade de pesagem faixa de medição
110 g
Parâmetros
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
diâmetro da plataforma
90 mm
Descrição geral
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)