Z758973
Bollé Atom safety goggles
ANSI compliant
Sinônimo(s):
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses, safety spectacles
About This Item
Código UNSPSC:
46181802
Produtos recomendados
Características
ANSI compliant
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bollé 40092
Descrição geral
These Bollé Atom safety goggles are lightweight and compact and fit over prescription spectacles as well as with a respiratory half mask. There is an adjustable strap and a liquid overflow chute. The goggles are Thermo Plastic Rubber (TPR) ventilated.
- Anti-scratch, and anti-fog coatings
- Adjustable strap
- Ball-pivot
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)