Documentos Principais
Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B3D-STACK
Descrição geral
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
Informações legais
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)