Documentos Principais
Z748277
Sigma-Aldrich
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
single-neck
spherical
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)