Z743906
ART® SoftFit L Reload System
tip design ART 1000L, size 1000 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
racked
tip design ART 1000L
embalagem
pkg of 4X768 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2779
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
1000 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)