Z743880
ART® Non-Filtered Tip
HLT uLtra micro, size 20 μL, bulk rack, non-sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
HLT uLtra micro
bulk rack
embalagem
pkg of 10X1000 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3520
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
20 μL
volume
20 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Complete selection of non-filtered and specialty tips provides ART quality, performance, and reliability.
- Racks allow saving time by offering quick and easy access to pipette tips.
- The front latch closes and locks to provide safe and secure storage
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)