Z743872
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, size 200 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
HLT YELLOW
racked
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3901
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
volume
200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Complete selection of non-filtered and specialty tips provides ART quality, performance, and reliability.
- Racks allow saving time by offering quick and easy access to pipette tips.
- The front latch closes and locks to provide safe and secure storage
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743872-5X960EA |