Z743815
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT uLtra micro 20uL, size 20 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
HLT uLtra micro 20uL
racked
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3521-05
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
20 μL
volume
20 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)