Documentos Principais
Z743296
Julabo® adaptors
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
Sinônimo(s):
barbed adaptor
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Julabo 8970473
Descrição geral
For use with Julabo® circulators with M16x1 female fittings, twin distributing adapter with M16x1 female to 2 x M16x1 male. Pack of 1.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)