Z743258
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicon
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930120
Parâmetros
60 °C (180 °C)
D.I. × C
8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.