Documentos Principais
Z742914
Alconox® detergent
1.8Kg cartons
Sinônimo(s):
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
embalagem
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
Descrição geral
ALCONOX® is a mixture of a homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
Powdered detergent for general lab cleaning.
Características e benefícios
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn′t form interfering residues, and provides reliable results
Informações legais
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)