Z742868
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern PLS 720-3A
capacidade de pesagem faixa de medição
720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)