Key Documents
Z742867
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 420-3F, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern PLS 420-3F
capacidade de pesagem faixa de medição
420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Descrição geral
Range of precision balances with CAL adjusting program for quick setting of the balance accuracy.
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)