Z742752
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-21A, weighing capacity 60 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern 440-21A
capacidade de pesagem faixa de medição
60 g
L × profundidade × A
165 mm × 230 mm × 80 mm
diâmetro da plataforma
81 mm
peso
~1 kg
energia da bateria
9 V
Categorias relacionadas
Descrição geral
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)