Z742566
MC-12™ High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinônimo(s):
Benchmark Scientific centrifuge, compact high speed microcentrifuge, high speed personal centrifuge
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1612-E-UK
Parâmetros
15500 rpm
16100 × g
técnica(s)
centrifugation: suitable
tamanho
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
peso
10.5 lb (4.8 kg)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)