Key Documents
Z742526
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Características
Holds 1 x 96-well PCR plate
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSWPCR1
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)