Z742524
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 12 x 15-16 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 12 x 15-16 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSW1516
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742524-1EA | 4061826161616 |