Key Documents
Z742456
Block for Multi-Therm shaker
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
Características
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H5000-DWMP
Descrição geral
For use with Benchmark Multi-Therm Shaker
Informações legais
Multi-Therm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)