Z742451
Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
About This Item
Produtos recomendados
Características
3 mm orbit
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT1502-E
Parâmetros
200-1500 rpm speed (10 RPM increment)
4-65 °C temperature
L × P × A
13.1 in. × 11.74 in. × 4.7 in.
peso
12
capacidade
capacity(max 4 microplates)
Descrição geral
A digital microprocessor ensures accurate speed control over the brushless, maintenance free motor drive and both speed and time can be viewed simultaneously on the large LED display.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)