Z742443
Incu-Shaker™ Mini dedicated platform
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Produtos recomendados
Características
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H1000-P-250
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Informações legais
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)