Z742330
2MAG luMIX single point stirrer with light function
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Sinônimo(s):
illuminated induction stirrer, illuminated stirrer, induction plate, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel housing
stainless steel plate
Características
positions 1
4 Step Stirring Power (25/50/75/100 percent
4 step)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 31001
Parâmetros
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
L × P × A
188 mm × 238 mm × 44 mm
Placa: tamanho × L × C
× 180 mm × 200 mm
volume do agitador
1-3000 mL , per stirring position
peso
~3.6 kg
Descrição geral
Características e benefícios
Light - Bright and warming-free luminescent PMMA plate,
white LEDs with homogenous brightness and variable light
intensity (4-step), non-reflecting illumination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)