Z741394
Accuris™ Compact Balance
capacity 10000 g, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3300-10K
faixa de medição
resolution: 0.1 g
capacidade de pesagem faixa de medição
10000 g
Parâmetros
0.1 g readability
capacidade
10000 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
18 cm (7 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741394-1EA | 4061834674726 |