Z741356
Accuris™ Analytical Balance
with Quick-Cal™, weighing capacity 210 g, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
with Quick-Cal™
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3100A-210
faixa de medição
resolution: 0.0001 g
capacidade de pesagem faixa de medição
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
90 mm (3.5 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)