Z740556
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10 mL, ungraduated
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
graduations: no
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
10 mL
Descrição geral
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)