Z723061
Aldrich® Erlenmeyer flask with ST joint
capacity 125 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
125 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z723061-1EA | 4061837638008 |