Documentos Principais
Z691046
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
MAF1/75
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Junta
center joint: ST/NS19/26
side Joints ST/NS19/26 (3)
side joint ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit MAF1/75
disponibilidade
not available in USA and Canada
furo do flange
75 mm
Descrição geral
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)